Få mere at vide
Invitrogen™ SYBR™ Sikker DNA Gel-farvning i 1X TAE
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4926802
Mængde:
1 l
4 l
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Artikelnummer. 11560676
Brand: Invitrogen™ S33112
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udviklet specifikt til reduceret mutagenicitet for at være mindre farligt. Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA Gel Stain i 1X TAE er sikrere og mere følsom end ethidiumbromid til farvning af DNA i agarose- eller akrylamidgeler. Den færdigblandede opløsning fås i 1L og 4L enheder.
SYBR Safe™ plet er ikke kun mindre mutagen end ethidiumbromid, men SYBR Safe™ ′plettens detektionsfølsomhed er bedre end for ethidiumbromid. SYBR Safe™ plet kommer som en forblandet opløsning, der kan bruges ligesom en ethidiumbromidopløsning, enten i gelen under elektroforesekørslen eller som en post-run farvning. Bundet til nukleinsyrer, den grøn-fluorescerende SYBR Safe™ farven har fluorescensexcitationsmaksima ved∼ 280 og∼ 502nm, og et emissionsmaksimum ved∼ 530 nm.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •Leveres som brugsklar opløsning i 1X TAE
Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.
Detektionssted In-Gel Detektion
Detektionsmetode Fluorescens
Etiket eller farvestof SYBR Sikker
Produkttype DNA Gel-farve
Grønne funktioner Mindre farligt
Mængde 4 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Målmolekyle DNA