Få mere at vide
Invitrogen™ SYBR™ Sikker DNA Gel-farve
Beskrivelse
Indeholder
Leveres som et 10.000X koncentrat i DMSO.
SYBR Safe stain er specifikt formuleret til at være et mindre farligt alternativ til ethidiumbromid, der kan bruge enten blåt lys eller UV-excitation.
- Reducerer eksponeringen for stærkt mutagen ethidiumbromid og skadeligt UV-lys
- Øger følsomheden ved at reducere uspecifik baggrundsfluorescens
- Anvendes i stedet for ethidiumbromid til alle farvningsapplikationer, inklusive RNA-farvning
- Mindre farligt
En bedre DNA-farvningSYBR Safe DNA Gel Stain er et bedre nukleinsyrefarvningsreagens til molekylærbiologiske anvendelser. Sikrere end ethidiumbromidSYBR Safe DNA Gel Stain er blevet specifikt formuleret og evalueret i en række toksicitetstests med resultater, der indikerer, at den er mindre mutagen og sikrere end ethidiumbromid. Et uafhængigt laboratorium viste reduceret mutagenicitet af SYBR Sikker farvning sammenlignet med ethidiumbromid ved brug af Ames-testen. Formindsk eksponeringsrisikoen yderligere ved at bruge synlig blåt lys belysning med SYBR Sikker pletter frem for UV-belysning, især når du udfører eksponeringsintensive protokoller som at skære bånd ud af geler.
Fremragende følsomhedSYBR Sikker farvning tilbyder fremragende følsomhed i nukleinsyrevisualisering og dokumentationsapplikationer med enten UV-excitation eller blålys-excitation. Når den er bundet til nukleinsyrer, er den grøn-fluorescerende SYBR Sikker farvning har fluorescensexcitationsmaksima ved∽ 280 og∽ 502nm, og et emissionsmaksimum ved∽ 530 nm. Plus, når det bruges med blåt lys, SYBR Sikker farve har mindre baggrundsfluorescens end ethidiumbromid-–farvede geler belyst med UV-lys.
Nem at brugeSYBR Sikker farvning leveres som et 10.000X koncentrat i DMSO, der kan bruges som en opløsning af ethidiumbromid. SYBR Sikker plet kan også blandes i en agarosegel til farvning under elektroforese, eller gelen kan inkuberes i en opløsning af SYBR Sikker farvning efter elektroforese.
Agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, nukleinsyregelelektroforese og blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •Leveres som et 10.000X koncentrat i DMSO Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder. |
| Detektionssted | In-Gel Detektion |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Etiket eller farvestof | SYBR Sikker |
| Mængde | 400μ L |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Målmolekyle | DNA |
| Produkttype | DNA-gelfarvning |