Få mere at vide
Invitrogen™ SYBR™ Sikker DNA Gel-farve i 0,5X TBE
Beskrivelse
SYBR Sikker farvning er mindre mutagen end ethidiumbromid og giver bedre følsomhed end ethidiumbromid. Leveres som en forblandet opløsning, der kan bruges som en ethidiumbromidopløsning, enten i gelen under elektroforesekørslen eller som en post-run farvning. Bundet til nukleinsyrer, den grøn-fluorescerende SYBR Sikker farvning har fluorescensexcitationsmaksima ved∽ 280 og∽ 502nm, og et emissionsmaksimum ved∽ 530 nm. SYBR Sikker DNA-gelfarvning er også tilgængelig som 4L (S-33101) klar-til-brug opløsning. De SYBR Safe DNA Gel Stain Starter Kit (S-33110, sælges separat) indeholder 1L SYBR Sikker DNA-gelfarvning og et fotografisk filter (S-37100).
Agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, nukleinsyregelelektroforese og blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •Leveres som brugsklar opløsning i 0,5X TBE Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder. |
| Detektionssted | In-Gel Detektion |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Etiket eller farvestof | SYBR Sikker |
| Mængde | 4 l |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Målmolekyle | DNA |
| Produkttype | DNA-gelfarvning |