Få mere at vide
Invitrogen™ SYBR™ Sikker DNA Gel-farve i 0,5X TBE
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10534623
Mængde:
1 l
4 l
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Artikelnummer. 10534623
Brand: Invitrogen™ S33100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udviklet specifikt til reduceret mutagenicitet– at være sikrere end ethidiumbromid til farvning af DNA i agarose- eller akrylamidgeler
SYBR Sikker farvning er mindre mutagen end ethidiumbromid og giver bedre følsomhed end ethidiumbromid. Leveres som en forblandet opløsning, der kan bruges som en ethidiumbromidopløsning, enten i gelen under elektroforesekørslen eller som en post-run farvning. Bundet til nukleinsyrer, den grøn-fluorescerende SYBR Sikker farvning har fluorescensexcitationsmaksima ved∽ 280 og∽ 502nm, og et emissionsmaksimum ved∽ 530 nm. SYBR Sikker DNA-gelfarvning er også tilgængelig som 4L (S-33101) klar-til-brug opløsning. De SYBR Safe DNA Gel Stain Starter Kit (S-33110, sælges separat) indeholder 1L SYBR Sikker DNA-gelfarvning og et fotografisk filter (S-37100).
Agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, nukleinsyregelelektroforese og blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •Leveres som brugsklar opløsning i 0,5X TBE
Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.
Detektionssted In-Gel Detektion
Detektionsmetode Fluorescens
Etiket eller farvestof SYBR Sikker
Produkttype DNA Gel-farve
Grønne funktioner Mindre farligt
Mængde 1 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Målmolekyle DNA