Få mere at vide
Invitrogen™ SYBR™ Green Nucleic Acid Gel Plet Starter Kit
Beskrivelse
Indeholder
Sættet indeholder: μ50 l SYBR Grøn I nukleinsyre-gelfarve (S-7567), 50 μl SYBR Grøn II RNA-gelfarvning (S-7568) og en SYBR Grønt/guld gelplet fotografisk filter (S-7569).
Agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, nukleinsyregelelektroforese og blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Detektionssted | In-Gel Detektion |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Etiket eller farvestof | SYBR Grøn II, SYBR Grøn I |
| Mængde | 1 sæt |
| Målmolekyle | RNA, DNA |
| Produkttype | Nukleinsyre-gelplet-startsæt |