Få mere at vide
Invitrogen™ SYBR™ Grøn II RNA Gel-farve, 10.000X koncentrat i DMSO
Artikelnummer. p-4926798
Mængde:
500μ L
1 ml
20 x 50μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
1ml
Hver
Artikelnummer. 10535203
Brand: Invitrogen™ S7564
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Viser lys fluorescens, når den er bundet til RNA og lav baggrund i geler. Invitrogen™ SYBR™ Green II RNA Gel Stain, 10.000X koncentrat i DMSO er ideel til brug med enten formaldehyd/agarose eller polyacrylamidgeler.
SYBR Grøn II RNA-gelfarvning er et af de mest følsomme farvestoffer, der er kendt for at detektere RNA i elektroforetiske geler ved hjælp af laserscannere eller standard UV-transilluminatorer. Det er betydeligt mere følsomt end ethidiumbromid, den mest almindeligt anvendte farve til påvisning af nukleinsyrer i geler.
Fås i tre praktiske emballagemuligheder:
  • 500 μL (pletter 50 minigeler)
  • 1 ml (pletter 100 minigeler)
  • 20x 50 μL (hver pletter 5 minigeler)— Undgår spild ved behandling af færre minigeler
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •Leveres som et 10.000X koncentrat i DMSO
Opbevares ved -20 °C, beskyttet mod lys i en ekssikator.
Detektionssted In-Gel Detektion
Detektionsmetode Fluorescens
Etiket eller farvestof SYBR Grøn II
Produkttype RNA Gel-farve
Mængde 500μ L
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Målmolekyle RNA