Få mere at vide
Invitrogen™ SYBR™ Grøn I Nucleic Acid Gel Stain, 10.000X koncentrat i DMSO
Artikelnummer. 11540746
Mængde:
500μ L
1 ml
20 x 50μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
1ml
500µL
Artikelnummer. 11540746
Brand: Invitrogen™ S7585
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ekstremt følsom farvning til påvisning af dobbeltstrenget DNA (dsDNA) i agarose- og polyacrylamidgeler
SYBR Grøn I giver større følsomhed over for dsDNA, hvilket gør det særligt anvendeligt til analyser, hvor tilstedeværelsen af kontaminerende RNA eller ssDNA kan skjule resultater. Med usædvanlig lav baggrundsfluorescens og spektrale karakteristika, der nøje matcher lyskilder og filtersæt i eksisterende instrumenter, SYBR Grøn I-farve er ideel til brug med laserscannere.
Produktbrug 1mL pletter 100 minigeler.
  • Følsomhed: mindst fire gange større end ethidiumbromid for DNA i agarosegeler
  • Brugervenlighed: geler gennemblødt i fortyndet plet kan visualiseres uden afsaltning
  • Kompatibilitet: med UV-transilluminatorer, geldokumentationssystemer og laserscannere
  • Fleksibilitet: til brug med en bred vifte af applikationer, herunder DNA-typning, PCR-baserede assays, DNA-skadeassays, analyse af komplekse prøver og real-time PCR-detektion
Agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, nukleinsyregelelektroforese og blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •Leveres som et 10.000X koncentrat i DMSO
Opbevares ved -20 °C, beskyttet mod lys i en ekssikator.
Detektionssted In-Gel Detektion
Detektionsmetode Fluorescens
Etiket eller farvestof SYBR Grøn I
Produkttype Nukleinsyre gelfarve
Mængde 20 x 50μ L
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Målmolekyle DNA