Få mere at vide
Invitrogen™ SYBR™ Grøn I Nucleic Acid Gel Stain, 10.000X koncentrat i DMSO
Artikelnummer. 10207252
Skift visning
Mængde:
500μ L
1 ml
20 x 50μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
1ml
500µL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10207252 1 ml 1ml
10710004 500μ L 500µL
11540746 20 x 50μ L 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10207252 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S7567
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ekstremt følsom farvning til påvisning af dobbeltstrenget DNA (dsDNA) i agarose- og polyacrylamidgeler
SYBR Grøn I giver større følsomhed over for dsDNA, hvilket gør det særligt anvendeligt til analyser, hvor tilstedeværelsen af kontaminerende RNA eller ssDNA kan skjule resultater. Med usædvanlig lav baggrundsfluorescens og spektrale karakteristika, der nøje matcher lyskilder og filtersæt i eksisterende instrumenter, SYBR Grøn I-farve er ideel til brug med laserscannere.
Produktbrug 1mL pletter 100 minigeler.
  • Følsomhed: mindst fire gange større end ethidiumbromid for DNA i agarosegeler
  • Brugervenlighed: geler gennemblødt i fortyndet plet kan visualiseres uden afsaltning
  • Kompatibilitet: med UV-transilluminatorer, geldokumentationssystemer og laserscannere
  • Fleksibilitet: til brug med en bred vifte af applikationer, herunder DNA-typning, PCR-baserede assays, DNA-skadeassays, analyse af komplekse prøver og real-time PCR-detektion
Agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, nukleinsyregelelektroforese og blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •Leveres som et 10.000X koncentrat i DMSO
Opbevares ved -20 °C, beskyttet mod lys i en ekssikator.
Detektionssted In-Gel Detektion
Detektionsmetode Fluorescens
Etiket eller farvestof SYBR Grøn I
Mængde 1 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Målmolekyle DNA
Produkttype Nukleinsyre gelfarve