Få mere at vide
Invitrogen™ SYBR™ Guld nukleinsyre gelfarve (10.000X koncentrat i DMSO)
Artikelnummer. 10358492
Skift visning
Mængde:
500μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10358492 500μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10358492 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S11494
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Includes
Leveres som et 10.000X koncentrat i DMSO.
Ekstremt følsom fluorescerende farve til påvisning af nukleinsyrer
Brug sammen med UV-transilluminatorer Dark Reader , laserscannere eller blåt lys transilluminatorer.
  • Ultrasensitiv: 25 100 –gange mere følsom end ethidiumbromid. Registrer så lidt som 25pg DNA
  • Forbedret DNA-kloningseffektivitet: Excitable med blåt lys gennemlysning, som ikke forårsager DNA-skader
  • Øget signal til baggrundsforhold: Mere end 1000 gange signalforstærkning, når den er bundet til nukleinsyrer
  • Alsidig: Detekterer dsDNA, ssDNA og RNA i native, glyoxal, formaldehyd eller urea geler
Plet egenskaberSYBR Guldfarve er et proprietært usymmetrisk cyaninfarvestof, der udviser> 1000 gange fluorescensforøgelse ved binding til nukleinsyrer og har et højt kvanteudbytte (∽ 0,6) ved binding til dobbelt- eller enkeltstrenget DNA eller til RNA1 . Excitationsmaksima for farvestof-nukleinsyrekomplekser er ved∽ 495nm og∽ 300nm og emissionsmaksimum er∽ 537 nm.
PletfølsomhedSYBR Guldplet er> 10 gange mere følsom end ethidiumbromid til påvisning af DNA og RNA i denaturerende urinstof-, glyoxal- og formaldehydgeler, selv med 300 nm gennemlysning. SYBR Guldplet har også vist sig at være meget mere følsomt end SYBR Grøn II-farvning til påvisning af enkeltstrengede konformationspolymorfi (SSCP)-produkter og er meget mere følsom end sølvfarvning til påvisning af dobbeltstrenget DNA i native polyacrylamidgeler.
Agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, nukleinsyregelelektroforese og blotting
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
1 Tuma RS, Beaudet MP, Jin X, Jones LJ, Cheung CY , Yue S, Singer VL. Karakterisering af SYBR Guld nukleinsyre gelfarve: et farvestof optimeret til brug med 300-nm ultraviolette transilluminatorer. Anal Biochem (1999) 268:278-288. (PMID: 10075818)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring •Leveres som et 10.000X koncentrat i DMSO
Opbevares ved -20 °C, beskyttet mod lys i en ekssikator.
Detektionssted In-Gel Detektion
Detektionsmetode Fluorescens
Etiket eller farvestof SYBR Guld
Mængde 500μ L
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Målmolekyle RNA, DNA
Produkttype Nukleinsyre gelfarve