Få mere at vide
Invitrogen™ SureCast™ Løsning af buffer
Beskrivelse
- Hæld polyakrylamidgeler nemt og sikkert
- Til brug med SureCast lodret gelsystem
- SureCast geler er designet til brug i Mini Gel Tank
Anbefalet opbevaring
Room Temperature
garanti
Op til 12 måneder
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 5 x 500 ml (2,5 L i alt) SureCast Opløsning af bufferpakker. Opbevar ved stuetemperatur. |
| Mængde | 5 x 500 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | SureCast |
| Produkttype | Opløsningsbuffer |