Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ VILO™ cDNA-syntesesæt
Beskrivelse
Indeholder
5X VILO Reaction Mix (200μL) and a 10X SuperScript III Enzyme Blend (100μL), which contains: SuperScript III RT, RNaseOUT Recombinant Ribonuclease Inhibitor, and a proprietary helper protein
SuperScript VILO cDNA syntesesæt er designet til at generere førstestrengs-cDNA til to-trins RT-qPCR-applikationer. Sættet leveres i et to-rørs format med VILO reaktionsblanding og en enzymblanding i separate rør. Enzymblandingen indeholder SuperScript III Reverse Transcriptase (RT), en genetisk manipuleret MMLV RT, der har reduceret RNase H-aktivitet og forbedret termostabilitet til højeffektiv cDNA-syntese.
SuperScript VILO cDNA Synthesis Kit kan bruges til at syntetisere cDNA fra en bred vifte af input-RNA-mængder. Dette sæt tilbyder SuperScript III Reverse Transcriptase kapacitet for høje temperaturer i et optimeret format til generering af førstestrengs-cDNA til brug i RT–qPCR.
Bemærk
- For overlegen førstestrengs-cDNA-syntese i to-trins RT-qPCR, prøv SuperScript IV VILO Master Mix (kat.-nr. 11756050) eller SuperScript IV VILO Master Mix med ezDNase-enzym (kat.-nr. 11766050).
- Dette sæt medfølger EXPRESS Two-Step RT –qPCR-sæt. Reagenser leveres til 50 eller 250 20-μl cDNA-syntesereaktioner.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • 5X VILO reaktionsblanding, 200 μl • 10X SuperScript III enzymblanding, 100 μl Opbevar ved–5 til –30 °C. |
| Detektionsmetode | qPCR |
| Format | Kit |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Reaktionshastighed | 60 min. |
| Teknik | Revers transkription |
| Optimal reaktionstemperatur | 42 °C |
| Mængde | 50 reaktioner |
| Omvendt transkriptase | SuperScript III |
| Ribonuklease H-aktivitet | Reduceret |
| Vis mere |