Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ VILO™ cDNA-syntesesæt
Artikelnummer. 10499763
Skift visning
Antal reaktioner:
250 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
250 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10499763 50 reaktioner -
10704274 250 reaktioner 250 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10499763 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 11754050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6700.00 DKK
    5377.65 DKK / 50 reaktioner
    Spare 1322.35 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
5X VILO Reaction Mix (200μL) and a 10X SuperScript III Enzyme Blend (100μL), which contains: SuperScript III RT, RNaseOUT Recombinant Ribonuclease Inhibitor, and a proprietary helper protein
SuperScript VILO cDNA syntesesæt er designet til at generere førstestrengs-cDNA til to-trins RT-qPCR-applikationer. Sættet leveres i et to-rørs format med VILO reaktionsblanding og en enzymblanding i separate rør.
SuperScript VILO cDNA syntesesæt er designet til at generere førstestrengs-cDNA til to-trins RT-qPCR-applikationer. Sættet leveres i et to-rørs format med VILO reaktionsblanding og en enzymblanding i separate rør. Enzymblandingen indeholder SuperScript III Reverse Transcriptase (RT), en genetisk manipuleret MMLV RT, der har reduceret RNase H-aktivitet og forbedret termostabilitet til højeffektiv cDNA-syntese.
SuperScript VILO cDNA Synthesis Kit kan bruges til at syntetisere cDNA fra en bred vifte af input-RNA-mængder. Dette sæt tilbyder SuperScript III Reverse Transcriptase kapacitet for høje temperaturer i et optimeret format til generering af førstestrengs-cDNA til brug i RT–qPCR.
Bemærk
  • For overlegen førstestrengs-cDNA-syntese i to-trins RT-qPCR, prøv SuperScript IV VILO Master Mix (kat.-nr. 11756050) eller SuperScript IV VILO Master Mix med ezDNase-enzym (kat.-nr. 11766050).
  • Dette sæt medfølger EXPRESS Two-Step RT –qPCR-sæt. Reagenser leveres til 50 eller 250 20-μl cDNA-syntesereaktioner.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • 5X VILO reaktionsblanding, 200 μl
• 10X SuperScript III enzymblanding, 100 μl
Opbevar ved–5 til –30 °C.
Detektionsmetode qPCR
Format Kit
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Reaktionshastighed 60 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Mængde 50 reaktioner
Omvendt transkriptase SuperScript III
Ribonuklease H-aktivitet Reduceret
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 50 reaktioner
Reaktionsformat Master Mix
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 10 kb
Udgangsmateriale RNA