Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ Indirekte cDNA-mærkningssystem
Artikelnummer. 10073162
Skift visning
Mængde:
30 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10073162 30 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10073162 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. L101402
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Indeholder
De SuperScript™ Indirekte cDNA-mærkningsmodul inkluderer SuperScript™ III Omvendt Transcriptase , oligo(dT) 20- VN (μ2,5 g/μ L), tilfældige primere, kontrol RNA-stige (0,5 g/μ L), 5X førstestrengsbuffer, 0,1 M DTT, 10 mM dNTP-blanding, RNaseOUT™ Rekombinant ribonukleasehæmmer (40U/μ L), DEPC-behandlet vand, DMSO (mærkningsgrad), 2X koblingsbuffer, 3M NaAc, pH 5,2 og glykogen (20 mg/ml). De SuperScript™ Indirekte cDNA-mærkningssystem inkluderer alle de komponenter, der er angivet for mærkningsmodulet, plus S.N.A.P.™ kolonne, opsamlingsrør, ladebuffer, vaskebuffer, ravfarvede opsamlingsrør.
Et array-mærkningskit baseret på gennemprøvede metoder til indirekte cDNA-mærkning
I denne indirekte mærkningsmetode transkriberes mRNA eller totalt RNA ved hjælp af SuperScript III RT, der inkorporerer aminomodificeret dUTP og dATP i det syntetiserede cDNA. Template-RNA'et nedbrydes derefter ved basehydrolyse, og reaktionen neutraliseres med syre. Det aminomodificerede cDNA oprenses derefter for at fjerne ikke-inkorporerede nukleotider, primere og buffere. I det andet trin kobles det modificerede cDNA med den aktive form af et fluorescerende farvestof. Det fluorescensmærkede cDNA oprenses med en S.N.A.P.™ drej kolonnen for at fjerne uomsat farvestof. Det resulterende fluorescensmærkede cDNA er klar til hybridisering til mikroarrays.
SuperScript Indirect cDNA Labeling System giver et komplet system, der inkluderer både kernekit-reagenserne (undtagen farvestoffer) og et oprensningsmodul. (SuperScript Indirect cDNA Labeling Module inkluderer kun kernesættets reagenser. Begge giver fleksibiliteten til at bruge fluorescerende nukleotider efter eget valg.)
  • SuperScript III RT til generering af høje cDNA-udbytter
  • En proprietær nukleotidblanding til at øge signalintensiteten
  • Et praktisk sæt-format, der sparer værdifuld tid
DNA- og RNA-oprensning og -analyse, DNA-mærkning, ekspressionsarray-mærkning, genekspressionsanalyse og genotypning, mikroarray-analyse, nukleinsyremærkning og Oligo Syntese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype cDNA-mærkningssystem
Detektionsmetode Fluorescens
Indhold og opbevaring De SuperScript™ Indirekte cDNA-mærkningsmodul inkluderer SuperScript™ III Omvendt Transcriptase , oligo(dT) 20- VN (2,5μ g/μ l), tilfældige primere, kontrol RNA-stige (0,5 g/μ l), 5X førstestrengsbuffer, 0,1 M DTT, 10 mM dNTP-blanding, RNaseOUT™ Rekombinant ribonukleasehæmmer (40 U/μ l), DEPC-behandlet vand, DMSO (mærkningsgrad), 2X koblingsbuffer, 3M NaAc, pH 5,2 og glykogen (20 mg/ml). De SuperScript™ Indirekte cDNA-mærkningssystem inkluderer alle de komponenter, der er angivet for mærkningsmodulet, plus S.N.A.P.™ kolonne, opsamlingsrør, ladebuffer, vaskebuffer, ravfarvede opsamlingsrør. Opbevar alle mærkningsmodulets komponenter ved -20 °C. Butik S.N.A.P.™ kolonner, opsamlingsrør, påfyldningsbuffer, vaskebuffer og ravfarvede opsamlingsrør ved stuetemperatur. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
Endelig produkttype cDNA (mærket)
Etiket eller farvestof Alexa Fluor™ 555, Alexa Fluor™ 647, Cy ™3, Cy ™5
Inkluderer etiket eller farvestof Nej
Mærkningsmål cDNA
Mærkningsmetode Indirekte mærkning
Prøvetype RNA
Produktlinje SuperScript
Mængde 30 reaktioner