Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ Indirekte cDNA-mærkningsmodul, ingen oprensningskolonner
Artikelnummer. 10256712
Skift visning
Mængde:
30 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10256712 30 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10256712 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. L101403
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Indeholder
De SuperScript™ Indirekte cDNA-mærkningsmodul inkluderer SuperScript™ III Omvendt Transcriptase , oligo(dT) 20- VN (μ2,5 g/μ L), tilfældige primere, kontrol RNA-stige (0,5 g/μ L), 5X førstestrengsbuffer, 0,1 M DTT, 10 mM dNTP-blanding, RNaseOUT™ Rekombinant ribonukleasehæmmer (40U/μ L), DEPC-behandlet vand, DMSO (mærkningsgrad), 2X koblingsbuffer, 3M NaAc, pH 5,2 og glykogen (20 mg/ml). De SuperScript™ Indirekte cDNA-mærkningssystem inkluderer alle de komponenter, der er angivet for mærkningsmodulet, plus S.N.A.P.™ kolonne, opsamlingsrør, ladebuffer, vaskebuffer, ravfarvede opsamlingsrør.
Leverer kernesættets reagenser til SuperScript Indirect cDNA-mærkning
SuperScript Indirect cDNA Labeling System giver et komplet system, der inkluderer både kernekit-reagenserne (undtagen farvestoffer) og et oprensningsmodul. Moduler inkluderer ikke alle komponenter. SuperScript Indirect cDNA Labeling Module inkluderer kun kernesættets reagenser. Begge giver fleksibiliteten til at bruge fluorescerende nukleotider efter eget valg. Det fulde SuperScript Indirect cDNA Labeling System er et array-mærkningskit baseret på gennemprøvede metoder til indirekte cDNA-mærkning. Giver fleksibiliteten til at bruge fluorescerende nukleotider.
I denne indirekte mærkningsmetode transkriberes mRNA eller totalt RNA ved hjælp af SuperScript III RT, der inkorporerer aminomodificeret dUTP og dATP i det syntetiserede cDNA. Template-RNA'et nedbrydes derefter ved basehydrolyse, og reaktionen neutraliseres med syre. Det aminomodificerede cDNA oprenses derefter for at fjerne ikke-inkorporerede nukleotider, primere og buffere. I det andet trin kobles det modificerede cDNA med den aktive form af et fluorescerende farvestof. Det fluorescensmærkede cDNA oprenses med en S.N.A.P.™ drej kolonnen for at fjerne uomsat farvestof. Det resulterende fluorescensmærkede cDNA er klar til hybridisering til mikroarrays.
  • SuperScript III RT til generering af høje cDNA-udbytter
  • En proprietær nukleotidblanding til at øge signalintensiteten
  • Et praktisk sæt-format, der sparer værdifuld tid
DNA- og RNA-oprensning og -analyse, DNA-mærkning, ekspressionsarray-mærkning, genekspressionsanalyse og genotypning, mikroarray-analyse, nukleinsyremærkning og Oligo Syntese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype cDNA-mærkningsmodul
Detektionsmetode Fluorescens
Indhold og opbevaring De SuperScript™ Indirekte cDNA-mærkningsmodul inkluderer SuperScript™ III Omvendt Transcriptase , oligo(dT) 20- VN (2,5μ g/μ l), tilfældige primere, kontrol RNA-stige (0,5 g/μ l), 5X førstestrengsbuffer, 0,1 M DTT, 10 mM dNTP-blanding, RNaseOUT™ Rekombinant ribonukleasehæmmer (40 U/μ l), DEPC-behandlet vand, DMSO (mærkningsgrad), 2X koblingsbuffer, 3M NaAc, pH 5,2 og glykogen (20 mg/ml). De SuperScript™ Indirekte cDNA-mærkningssystem inkluderer alle de komponenter, der er angivet for mærkningsmodulet, plus S.N.A.P.™ kolonne, opsamlingsrør, ladebuffer, vaskebuffer, ravfarvede opsamlingsrør. Opbevar alle mærkningsmodulets komponenter ved -20 °C. Butik S.N.A.P.™ kolonner, opsamlingsrør, påfyldningsbuffer, vaskebuffer og ravfarvede opsamlingsrør ved stuetemperatur. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
Endelig produkttype cDNA (mærket)
Etiket eller farvestof Alexa Fluor™ 555, Alexa Fluor™ 647, Cy ™3, Cy ™5
Inkluderer etiket eller farvestof Nej
Mærkningsmål cDNA
Mærkningsmetode Indirekte mærkning
Prøvetype RNA
Produktlinje SuperScript
Mængde 30 reaktioner