Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ III Reverse Transcriptase
Artikelnummer. p-4926558
Skift visning
Antal reaktioner:
10 reaktioner
200 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
10ku
2ku
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner unitSize
10432122 10 reaktioner 2ku
10368252 50 reaktioner 10ku
12087539 200 reaktioner Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10432122 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18080093
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Invitrogen SuperScript III Reverse Transcriptase er en genetisk manipuleret MMLV revers transkriptase (RT) skabt ved introduktionen af adskillige mutationer med henblik på reduceret RNase H-aktivitet, øget halveringstid og forbedret termisk stabilitet.
Invitrogen SuperScript III Reverse Transcriptase er en genetisk manipuleret MMLV revers transkriptase (RT) skabt ved introduktionen af adskillige mutationer med henblik på reduceret RNase H-aktivitet, øget halveringstid og forbedret termisk stabilitet. SuperScript III RT tilbyder højere cDNA-udbytter, forbedrede cDNA-længder, forbedret effektivitet på GC-rige mål-RNA'er og generelt bedre præstation end MMLV og MMLV RNase H-minus vildtypeenzymer.
SuperScript RT'er er de mest betroede og mest brugte RT'er med over 50.000 henvisninger, reviews og publikationer til dato. Enzymet oprenses til næsten homogenitet fra E. coli indeholdende det modificerede pol-gen fra Moloney murin leukæmivirus.
Funktionerne ved SuperScript III Reverse Transcriptase inkluderer:
  • Førstestrengs cDNA kan syntetiseres ved temperaturer op til 55°C
  • cDNA kan genereres fra 100 bp til > 12 kb
  • Øget specificitet
  • Højt udbytte af cDNA og produkter i fuld længde
Bemærk:
Det seneste medlem af SuperScript RT-familien, SuperScript IV Reverse Transcriptase (kat.-nr. 18090010), har forbedret termostabilitet, processivitet, udbytter og præstation med alle RNA-prøver, inklusive dem med suboptimal renhed eller integritet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 200 U/μl
Indhold og opbevaring • SuperScript™ III revers transkriptase, 10 μl (2.000 enheder ved 200 U/μl)
• 5X Førstestrengsbuffer, 1 ml
• DTT, 500 μl (100 mM)
Opbevar ved –20 °C.
Format Enkeltstående enzym
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Reaktionshastighed 30 til 50 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C
Mængde 2.000 enheder
Omvendt transkriptase SuperScript III
Ribonuklease H-aktivitet Reduceret
Forsendelsestilstand Tøris
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 10 reaktioner
Reaktionsformat Separate komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 12,3 kb
Udgangsmateriale RNA