Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ III Reverse Transcriptase
Description
Invitrogen SuperScript III Reverse Transcriptase er en genetisk manipuleret MMLV revers transkriptase (RT) skabt ved introduktionen af adskillige mutationer med henblik på reduceret RNase H-aktivitet, øget halveringstid og forbedret termisk stabilitet. SuperScript III RT tilbyder højere cDNA-udbytter, forbedrede cDNA-længder, forbedret effektivitet på GC-rige mål-RNA'er og generelt bedre præstation end MMLV og MMLV RNase H-minus vildtypeenzymer.
SuperScript RT'er er de mest betroede og mest brugte RT'er med over 50.000 henvisninger, reviews og publikationer til dato. Enzymet oprenses til næsten homogenitet fra E. coli indeholdende det modificerede pol-gen fra Moloney murin leukæmivirus.
Funktionerne ved SuperScript III Reverse Transcriptase inkluderer:
- Førstestrengs cDNA kan syntetiseres ved temperaturer op til 55°C
- cDNA kan genereres fra 100 bp til > 12 kb
- Øget specificitet
- Højt udbytte af cDNA og produkter i fuld længde
Bemærk:
Det seneste medlem af SuperScript RT-familien, SuperScript IV Reverse Transcriptase (kat.-nr. 18090010), har forbedret termostabilitet, processivitet, udbytter og præstation med alle RNA-prøver, inklusive dem med suboptimal renhed eller integritet.
Order Info
Forsendelsestilstand: Tøris
Specifications
Specifications
| Koncentration | 200 U/μl |
| Indhold og opbevaring | • SuperScript™ III Reverse Transcriptase, 50 μl (10.000 enheder ved 200 U/μl) • 5X Førstestrengs-buffer, 1 ml • DTT, 500 μl (100 mM) Opbevar ved –20 °C. |
| Format | Enkeltstående enzym |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Reaktionshastighed | 30 til 50 min. |
| Teknik | Revers transkription |
| Optimal reaktionstemperatur | 50 °C |
| Mængde | 10.000 enheder |
| Omvendt transkriptase | SuperScript III |
| Ribonuklease H-aktivitet | Reduceret |
| Show More |