Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ III First-Strand Synthesis System
Beskrivelse
Indeholder
Oligo(dT)20 (50 μM), 50 μI; Tilfældige hexamere (50ng/μl), 250 μl; 10X RT-buffer, 1 ml; 0,1 M DTT, 250 μl; 25 mM magnesiumchlorid, 500 μl; 10 mM dNTP-blanding, 250 μl; SuperScript III RT (200 U/μl), 50 μl; RNaseOUT (40 U/μl), 100 μl; E. coli RNase H (2 U/μl), 50 μl; DEPC-behandlet vand, 1,2 ml; Total HeLa RNA (10 ng/μl), 20 μl; Sense Control Primer (10 μM), 25 μl; Antisense Control Primer (10 μM), 25 μl
SuperScript III First-Strand Synthesis System for RT-PCR er optimeret til at syntetisere førstestrengs cDNA fra renset poly(A)+ eller total RNA. RNA-mål fra 100 bp til >12 kb kan detekteres med dette system, og mængden af startmateriale kan variere fra 1 pg til 5 μg samlet RNA. SuperScript III Reverse Transcriptase er en version af M-MLV RT, der er udviklet til at reducere RNase-H-aktivitet og give øget termisk stabilitet. Enzymet bruges til at syntetisere cDNA ved et temperaturområde på 42 – 55 °C, hvilket giver øget specificitet, højere udbytte af cDNA og mere fuldlængdeprodukt end andre reverse transkriptaser. Da SuperScript III RT ikke hæmmes væsentligt af ribosomalt og transfer-RNA, kan det bruges til at syntetisere førstestrengs cDNA fra en total RNA-præparat.
Brug af SuperScript III First-Strand System
cDNA-syntese udføres i første trin ved enten total RNA eller poly(A)+-selekteret RNA primet med oligo(dT), tilfældige primere eller en genspecifik primer. I det andet trin udføres PCR i et separat rør ved brug af primere, der er specifikke for det pågældende gen. For PCR-reaktionen anbefaler vi en af følgende DNA-polymeraser: Platinum Taq DNA-polymerase giver automatiske hot-start-betingelser for øget specificitet op til 4 kb, Platinum Taq DNA Polymerase High Fidelity giver øget udbytte og høj nøjagtighed for mål op til 15 kb, og Platinum Pfx DNA-polymerase giver maksimal nøjagtighed for mål op til 12 kb.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • Oligo(dT)20 , 50 μl (50 μM) • Tilfældige hexamere, 250 μl (50 ng/μl) • 10X RT-buffer, 1 ml • DTT, 250 μl (0,1 M) • Magnesiumchlorid, 500 μl (25 mM) • dNTP mix, 250 μl (10 mM) • SuperScript III RT, 50 μl (200 U/μl) • RNaseOUT, 100 μl (40 U/μl) • E. coli RNase H, 50 μl (2 U/μl) • DEPC-behandlet vand, 1,2 ml • Total HeLa RNA, 20 μl (10 ng/μl) • Sense Control Primer, 25μ L (10 μM) • Antisense Control Primer, 25 μL (10 μM) Opbevar ved –20 °C. |
| Format | Kit |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Reaktionshastighed | 50 min. |
| Teknik | Revers transkription |
| Optimal reaktionstemperatur | 50 °C |
| Mængde | 50 rxns |
| Omvendt transkriptase | SuperScript III |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.