Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ III Første-strengs syntese SuperMix
Artikelnummer. 10432292
Skift visning
Mængde:
50 rxns
Pakningsstørrelse:
50 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10432292 50 rxns 50 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 10432292 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18080400
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
2X reaktionsblanding (500 μl); SuperScript III enzymblanding (100 μL); Oligo(dT) 20 (50 μL i alt tilvejebragt ved 50 μM); Tilfældige hexamere (50 μL i alt leveret ved 50ng/μ L); Udglødningsbuffer (50 μL)
SuperScript III First-Strand Synthesis SuperMix er en optimeret formulering til førstestrengs cDNA-syntese fra oprenset poly(A) + eller totalt RNA. RNA-mål fra 100 bp til> 12 kb kan detekteres med dette system.
SuperScript III First-Strand Synthesis SuperMix er en optimeret formulering til førstestrengs cDNA-syntese fra oprenset poly(A) + eller totalt RNA. RNA-mål fra 100 bp til> 12 kb kan detekteres med dette system. Mængden af udgangsmateriale kan variere fra 0,1 pg til 5μ g total RNA.
Dette sæt inkluderer SuperScript III/RNaseOUT enzymblanding, 2X First-Strand reaktionsblanding og en annealing buffer. SuperScript III omvendt Transcriptase er en version af MMLV RT, der er blevet konstrueret til at reducere RNase H-aktivitet og give øget termisk stabilitet. Enzymet kan bruges til at syntetisere cDNA ved et temperaturområde på 45-55 –C, °hvilket giver øget specificitet, højere udbytter af cDNA og mere fuldlængde produkt end mange tidligere reverse transkriptaser.
Brug af SuperScript III første-strengsyntese SuperMix SuperScript
III RT hæmmes ikke signifikant af ribosomalt og transfer-RNA og kan bruges til at syntetisere cDNA fra totalt RNA. RNaseOUT Rekombinant RNase-hæmmer er inkluderet i enzymblandingen for at sikre mod nedbrydning af mål-RNA på grund af ribonuklease-kontamination. 2X First-Strand-reaktionsblandingen inkluderer 10 mM MgCl2 og 1 mM af hver dNTP i en bufferformulering, der er blevet optimeret til førstestrengssyntese af cDNA. Annealing-bufferen anvendes i det indledende template-primer-annealingstrin. Separate rør af oligo(dT) 20 og tilfældige hexamerer er også tilvejebragt. cDNA-syntese kan udføres under anvendelse af enten totalt RNA eller poly(A) +- selekteret RNA primet med oligo(dT), tilfældige primere eller en genspecifik primer.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
•2X Reaktionsblanding, 500μ L
• SuperScript™ III Enzymblanding, 100μ L
• Oligo(dT) 20 , 50μ L i alt (50μ M)
• Tilfældige hexamere, 50μ L (50 ng/μ L)
• Udglødningsbuffer, 50μ L Butik
kl– 20 °C.
Format Kit
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Reaktionshastighed 50 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C
Primer Tilfældige primere, Oligo dT Primere
Mængde 50 rxns
Omvendt transkriptase SuperScript III
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 50 reaktioner
Reaktionsformat Master Mix
Reagenstype Revers transkription
Udgangsmateriale RNA