Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ II Omvendt Transcriptase
Artikelnummer. p-4926554
Antal reaktioner:
10 reaktioner
200 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
2ku
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10635003
Brand: Invitrogen™ 18064022
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Invitrogen SuperScript II Reverse Transcriptase er en genetisk manipuleret MMLV revers transkriptase (RT) med reduceret RNase H-aktivitet og øget termisk stabilitet sammenlignet med MMLV RT af vildtype.
Invitrogen SuperScript II Reverse Transcriptase er en genetisk manipuleret MMLV revers transkriptase (RT) med reduceret RNase H-aktivitet og øget termisk stabilitet sammenlignet med MMLV RT af vildtype. Mutationer i enzymets RNase H-domæne eliminerer nedbrydning af RNA'et under førstestrengs-cDNA-syntese, hvilket resulterer i højere udbytter af fuldlængde cDNA.
SuperScript reverse transkriptaser er de mest betroede og mest brugte RT'er med over 50.000 henvisninger, reviews og publikationer til dato. Enzymet oprenses til næsten homogenitet fra E. coli indeholdende det modificerede pol-gen fra Moloney murin leukæmivirus.
Funktionerne ved SuperScript II Reverse Transcriptase inkluderer:
  • Høje cDNA-udbytter og mere fuldlængde produkt
  • Generering af cDNA op til 12,3 kb
  • Førstestrengs cDNA-syntese ved højere temperaturer end konventionel MMLV RT
Bemærk:
Det seneste medlem af SuperScript RT-familien, SuperScript IV Reverse Transcriptase (kat.-nr. 18090010), har forbedret termostabilitet, processivitet, udbytter og præstation med alle RNA-prøver, inklusive dem med suboptimal renhed eller integritet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 200 U/μl
Indhold og opbevaring • SuperScript II Reverse Transcriptase, 10 μl (1 x 2.000 enheder ved 200 U/μl)
• 5X Førstestrengs-buffer
• 100 mM DTT
Opbevar ved –20 °C.
Format Enkeltstående enzym
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Reaktionshastighed 50 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Mængde 2.000 enheder
Omvendt transkriptase SuperScript II
Ribonuklease H-aktivitet Reduceret
Forsendelsestilstand Våd is
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 10 reaktioner
Reaktionsformat Separate komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 12,3 kb
Udgangsmateriale RNA