Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ II Omvendt Transcriptase
Artikelnummer. 11553117
Skift visning
Antal reaktioner:
10 reaktioner
200 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
2ku
Hver
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
11553117 200 reaktioner Pakke med 4
10635003 10 reaktioner 2ku
10328062 50 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11553117 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18064071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10190.00 DKK
    9068.65 DKK / Pakke med 4
    Spare 1121.35 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Invitrogen SuperScript II Reverse Transcriptase er en genetisk manipuleret MMLV revers transkriptase (RT) med reduceret RNase H-aktivitet og øget termisk stabilitet sammenlignet med MMLV RT af vildtype.
Invitrogen SuperScript II Reverse Transcriptase er en genetisk manipuleret MMLV revers transkriptase (RT) med reduceret RNase H-aktivitet og øget termisk stabilitet sammenlignet med MMLV RT af vildtype. Mutationer i enzymets RNase H-domæne eliminerer nedbrydning af RNA'et under førstestrengs-cDNA-syntese, hvilket resulterer i højere udbytter af fuldlængde cDNA.
SuperScript reverse transkriptaser er de mest betroede og mest brugte RT'er med over 50.000 henvisninger, reviews og publikationer til dato. Enzymet oprenses til næsten homogenitet fra E. coli indeholdende det modificerede pol-gen fra Moloney murin leukæmivirus.
Funktionerne ved SuperScript II Reverse Transcriptase inkluderer:
  • Høje cDNA-udbytter og mere fuldlængde produkt
  • Generering af cDNA op til 12,3 kb
  • Førstestrengs cDNA-syntese ved højere temperaturer end konventionel MMLV RT
Bemærk:
Det seneste medlem af SuperScript RT-familien, SuperScript IV Reverse Transcriptase (kat.-nr. 18090010), har forbedret termostabilitet, processivitet, udbytter og præstation med alle RNA-prøver, inklusive dem med suboptimal renhed eller integritet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 200 U/μl
Indhold og opbevaring • SuperScript II Reverse Transcriptase, 4
• l (4 x 10,000 enheder ved 200 U/μl)
• 5X Førstestrengs-buffer
• DTT (100 mM)
• Opbevar ved –20°C.
Format Enkeltstående enzym
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Reaktionshastighed 50 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Mængde 4 x 10.000 enheder
Omvendt transkriptase SuperScript II
Ribonuklease H-aktivitet Reduceret
Forsendelsestilstand Våd is
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 200 reaktioner
Reaktionsformat Separate komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 12,3 kb
Udgangsmateriale RNA