Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ Direkte cDNA-mærkningssystem
Artikelnummer. 10378192
Skift visning
Mængde:
30 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10378192 30 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10378192 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. L101502
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Includes
De SuperScript™ Direkte cDNA-mærkningsmodul inkluderer SuperScript™ III Omvendt Transcriptase , forankret oligo(dT), tilfældige primere, kontrol-RNA, 5X førstestrengsbuffer, 0,1 M DTT, 10 mM dNTP-blanding og DEPC-behandlet vand. De SuperScript™ Direkte cDNA-mærkningssystem inkluderer alle komponenter, der er angivet for SuperScript™ cDNA-mærkningsmodul plus oprensningskolonner, ladebuffer, vaskebuffer og ravfarvede opsamlingsrør.
Et mikroarray-mærkesæt
Systemet kombinerer ydeevnen af SuperScript III Reverse Transcriptase (RT) med enkelheden af direkte mærkning for at give meget fluorescerende mærket cDNA, der nøjagtigt repræsenterer din oprindelige mRNA-prøve. I denne metode annealer forankret oligo(dT) til mRNA-skabelonen. SuperScript III RT strækker sig fra primingstedet og inkorporerer fluorescerende dNTP'er direkte for at producere mærket cDNA. Template-RNA nedbrydes ved basehydrolyse. Frie nukleotider og andre kontaminanter fjernes under anvendelse af oprensningssøjler før hybridisering til et mikroarray.
  • Høje cDNA-udbytter uden et yderligere enzym“ spids”
  • Stærke signalintensiteter
  • En hurtig og enkel protokol, der minimerer“ hænderne på” tid og giver overlegen reproducerbarhed
DNA- og RNA-oprensning og -analyse, DNA-mærkning, ekspressionsarray-mærkning, genekspressionsanalyse og genotypning, mikroarray-analyse, nukleinsyremærkning og Oligo Syntese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype cDNA-mærkningssystem
Detektionsmetode Fluorescens
Indhold og opbevaring De SuperScript™ Direkte cDNA-mærkningsmodul inkluderer SuperScript™ III Omvendt Transcriptase , forankret oligo(dT), tilfældige primere, kontrol-RNA, 5X førstestrengsbuffer, 0,1 M DTT, 10 mM dNTP-blanding og DEPC-behandlet vand. De SuperScript™ Direkte cDNA-mærkningssystem inkluderer alle komponenter, der er angivet for SuperScript™ cDNA-mærkningsmodul plus oprensningskolonner, ladebuffer, vaskebuffer og ravfarvede opsamlingsrør. Opbevar rensningskolonner, påfyldningsbuffer og vaskebuffer ved stuetemperatur. Opbevar alle andre komponenter ved -20 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
Endelig produkttype cDNA (mærket)
Etiket eller farvestof Alexa Fluor™ 555, Alexa Fluor™ 647, Cy ™3, Cy ™5
Inkluderer etiket eller farvestof Nej
Mærkningsmål cDNA
Mærkningsmetode Direkte mærkning
Prøvetype RNA
Produktlinje SuperScript
Mængde 30 reaktioner