Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ Direkte cDNA-mærkningsmodul, ingen oprensning
Artikelnummer. 10338242
Skift visning
Mængde:
30 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10338242 30 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10338242 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. L101503
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Indeholder
De SuperScript™ Direkte cDNA-mærkningsmodul inkluderer SuperScript™ III Omvendt Transcriptase , forankret oligo(dT), tilfældige primere, kontrol-RNA, 5X førstestrengsbuffer, 0,1 M DTT, 10 mM dNTP-blanding og DEPC-behandlet vand. De SuperScript™ Direkte cDNA-mærkningssystem inkluderer alle komponenter, der er angivet for SuperScript™ cDNA-mærkningsmodul plus oprensningskolonner, ladebuffer, vaskebuffer og ravfarvede opsamlingsrør.
Leverer kernesættets reagenser til SuperScript Indirect cDNA Labeling System, men ingen oprensningskapacitet
SuperScript Indirect cDNA Labeling System giver et komplet system, der inkluderer både kernekit-reagenserne (undtagen farvestoffer) og et oprensningsmodul. Moduler inkluderer ikke alle komponenter. SuperScript Direct cDNA Labeling System er et mikroarray-mærkesæt, der kombinerer ydeevnen af SuperScript III Reverse Transcriptase (RT) med enkelheden af direkte mærkning for at give meget fluorescerende mærket cDNA, der nøjagtigt repræsenterer din oprindelige mRNA-prøve. I denne metode annealer forankret oligo(dT) til mRNA-skabelonen. SuperScript III RT strækker sig fra primingstedet og inkorporerer fluorescerende dNTP'er direkte for at producere mærket cDNA. Template-RNA nedbrydes ved basehydrolyse. Frie nukleotider og andre kontaminanter fjernes under anvendelse af oprensningssøjler før hybridisering til et mikroarray.
  • Giver fleksibiliteten til at bruge fluorescerende nukleotider
  • Høje cDNA-udbytter uden et yderligere enzym“ spids”
  • Stærke signalintensiteter
  • En hurtig og enkel protokol, der minimerer“ hænderne på” tid og giver overlegen reproducerbarhed
DNA- og RNA-oprensning og -analyse, DNA-mærkning, ekspressionsarray-mærkning, genekspressionsanalyse og genotypning, mikroarray-analyse, nukleinsyremærkning og Oligo Syntese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype cDNA-mærkningsmodul
Detektionsmetode Fluorescens
Indhold og opbevaring De SuperScript™ Direkte cDNA-mærkningsmodul inkluderer SuperScript™ III Omvendt Transcriptase , forankret oligo(dT), tilfældige primere, kontrol-RNA, 5X førstestrengsbuffer, 0,1 M DTT, 10 mM dNTP-blanding og DEPC-behandlet vand. De SuperScript™ Direkte cDNA-mærkningssystem inkluderer alle komponenter, der er angivet for SuperScript™ cDNA-mærkningsmodul plus oprensningskolonner, ladebuffer, vaskebuffer og ravfarvede opsamlingsrør. Opbevar rensningskolonner, påfyldningsbuffer og vaskebuffer ved stuetemperatur. Opbevar alle andre komponenter ved -20 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
Endelig produkttype cDNA (mærket)
Etiket eller farvestof Alexa Fluor™ 555, Alexa Fluor™ 647, Cy ™3, Cy ™5
Inkluderer etiket eller farvestof Nej
Mærkningsmål cDNA
Mærkningsmetode Direkte mærkning
Prøvetype RNA
Produktlinje SuperScript
Mængde 30 reaktioner