Få mere at vide
Invitrogen™ Subcloning Efficiency™ DH5α Kompetente celler
Artikelnummer. 11583117
Skift visning
Mængde:
4 x 500μ L
Pakningsstørrelse:
2ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11583117 4 x 500μ L 2ml
1 options
Artikelnummer. 11583117 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18265017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    646.00 DKK
    587.65 DKK / 2ml
    Spare 58.35 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Subcloning Efficiency DH5α Kompetente celler: 4 hætteglas, 500 μL hver (i alt 2 ml), pUC19 DNA (100pg/μ L): 1 hætteglas, 20 μL
Subcloning Efficiency DH5α Kompetente celler er en alsidig, kemisk kompetent stamme til kloning, der giver en transformationseffektivitet på> 1 x 10 6 cfu/μ g plasmid DNA.
Subcloning Efficiency DH5α Kompetente celler er en alsidig, kemisk kompetent stamme til kloning, der giver en transformationseffektivitet på> 1 x 10 6 cfu/μ g plasmid DNA. Subcloning Efficiency DH5α Kompetente celler er en økonomisk løsning til rutinemæssige subkloningsprocedurer eller enhver generel anvendelse, hvor DNA til transformation ikke er begrænsende.
Funktioner af Subcloning Efficiency DH5α Kompetente celler
• Designet til generel, lav gennemstrømning, daglig brug
• Standard laboratoriestamme nyttig til generelle
kloningsapplikationer Ideel til rutinemæssige subkloningsprocedurer
Subcloning Efficiency DH5α Kompetente celler anbefales til rutinemæssig subkloning af gener i plasmidvektorer. 500μ L af kemisk kompetente celler er præ-aliquoteret i rør til ti reaktioner med 50μ L. Disse celler giver efter> 1 x 106 transformanter/μ g kontrol-DNA pr. 50μ L reaktion. Subcloning Efficiency DH5α Kompetente celler er ikke egnede til generering af cDNA-biblioteker.
Fleksible kloningsmuligheder Fordele
ved Subcloning Efficiency DH5α Kompetente celler inkluderer:
• lac ΔZ M15 til blå/hvid farvescreening af kolonier på plader indeholdende X-gal eller Bluo-gal
•rec A1, der sikrer øget skærstabilitet og forhindrer uønsket rekombination
•ende A1, der forbedrer udbyttet og kvaliteten af plasmid-DNA fremstillet fra minipreps
• Understøtter replikation af M13mp- vektorer, men ikke plakdannelse
Genotype
F -Φ 80 lac Z ΔM15Δ ( lac ZYA- arg F) U169 rec A1 end A1 hsd R17(rk-, mk+) pho A sup E44 thi -1 gyr A96 rel A1λ -
Find den belastning og det format, du har brug for
• Vi tilbyder andre DH-stammer i kemisk kompetente og elektrokompetente celleformater for at opfylde dine specifikke behov.
• Stammer er tilgængelige til udfordrende kloningsapplikationer såsom biblioteksforberedelse eller kloning af ustabilt DNA.
• SOC-medium (kat. nr. 15544034) til E. coli- genvinding efter transformation er tilgængeligt, såvel som andre brugsklare bakterievækstformater.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Forbedrer plasmidkvaliteten Ja (endA1)
Kloning af methyleret DNA Nej
Transformationseffektivitetsniveau Subcloning Efficiency (10 6 til 10 7 cfu/μ g)
Indhold og opbevaring • Subcloning Efficiency DH5α Kompetente celler (4 x 500μ L)
Opbevar kompetente celler kl– 80 °C.
• pUC19 DNA (20μ L ved 100 pg/μ L)
Opbevar pUC19 DNA ved– 20 °C.
Antibiotikaresistens bakteriel Nej
Kloning af ustabilt DNA Ikke egnet til kloning af ustabilt DNA
Blå/hvid screening Ja (lacZ ΔM15)
High-throughput kompatibilitet Low (Lav)
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Arter E. coli (K12)
Format Rør
Produktlinje Subcloning Efficiency
Mængde 4 x 500μ L