Få mere at vide
Invitrogen™ Sf9-celler i Grace's
Artikelnummer. 10503433
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10503433 1 ml 1ml
1 options
Gennemgå materialesikkerhedsdatabladet før håndtering.
Artikelnummer. 10503433 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B82501
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemgå materialesikkerhedsdatabladet før håndtering.
Afledt fra USDA parental IPLBSF-21 (Sf21) cellelinje, afledt af puppe ovarievæv fra faldhærsormen, Spodoptera frugiperda
Gibco Sf9-celler bruges almindeligvis til at isolere og opformere rekombinante baculovirale stamopløsninger og til at producere rekombinante proteiner.
  • Rekombinant proteinekspression fra en række forskellige ekspressionssystemer
  • God vækst i adhærent eller suspensionskultur
  • Lille, almindelig størrelse, der genererer endda monolag og plaques
  • Kvalitets- og ydeevnetest
Baculovirusproduktion og titrering, bioproduktion, cellekultur, insektcellekultur, insektekspression, insektekspressionscellelinjer, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, Sf9 og Sf21 cellekultur, viral vaccineproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: Flydende nitrogen (dampfase)
Forsendelsesbetingelser: Frosset
Cellelinje Sf9
Celletype Insektceller
Arter S. frugiperda
Produkttype Insektceller
Mængde 1 ml
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.