Få mere at vide
Invitrogen™ Sf21 celler i Grace's
Artikelnummer. 10103722
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10103722 1 ml 1ml
1 options
Gennemgå materialesikkerhedsdatabladet før håndtering.
Artikelnummer. 10103722 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B82101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7130.00 DKK
    6131.80 DKK / 1ml
    Spare 998.20 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemgå materialesikkerhedsdatabladet før håndtering.
Afledt af USDA puppe ovarievæv fra faldhærsormen, Spodoptera frugiperda
Gibco Sf21-celler bruges almindeligvis til at isolere og opformere rekombinante baculovirale stamopløsninger og til at producere rekombinante proteiner.
  • Rekombinant proteinekspression fra en række forskellige ekspressionssystemer
  • God vækst i adhærent eller suspensionskultur
  • Kvalitets- og ydeevnetest
Bioproduktion, cellekultur, proteinproduktion på højt niveau i insektceller, insektcellekultur, insektekspression, insektekspressionscellelinjer, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, Sf9 og Sf21 cellekultur, viral vaccineproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: Flydende nitrogen (dampfase)
Forsendelsesbetingelser: Frosset
Cellelinje Sf21
Celletype Insektceller
Arter S. frugiperda
Produkttype Insektceller
Mængde 1 ml
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.