Få mere at vide
Invitrogen™ SequenceR x Enhancer Solution A
Artikelnummer. 11568686
Skift visning
Mængde:
200 reaktioner
Pakningsstørrelse:
200 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11568686 200 reaktioner 200 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 11568686 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12238010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3375.00 DKK
    3273.65 DKK / 200 reaktioner
    Spare 101.35 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Designet til at forbedre længden og kvaliteten af sekventeringsdata fra vanskelige sekventeringsskabeloner
SequenceR x Enhancer System er et panel af syv co-opløsningsmidler, som tilsættes individuelt til automatiserede fluorescerende DNA-sekventeringsreaktioner. Dette system er ikke designet til brug på lange strækninger af poly A.
  • Nyttigt på skabeloner, der indeholder områder med sekundær struktur, såsom højt GC-indhold, små nukleotidgentagelser, hårnåle, direkte gentagelser og omvendte gentagelser
  • Kræver ingen ændring i protokollerne - SequenceR x -opløsningen erstatter en del af vand tilsat reaktionsblandingen
  • Kompatibel med alle sekventeringskemier og platforme
  • Bruger én reaktion til at bestemme sekvensen for alle fire nukleotider (100 reaktioner er lig med 100 skabeloner)
Sanger Sequencing, Sanger Sequencing-teknologi og tilbehør, Sequencing
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse på våd- eller tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
Til brug med (udstyr) Sekvenseringsinstrumenter (kapillærelektroforese-baseret)
Til brug med (applikation) Sequencing
Antal reaktioner 200
Produkttype Enhancer løsning
Mængde 200 reaktioner
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SequenceR Enhancer Solution A
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-methyl-morpholine-4-oxide