Få mere at vide
Invitrogen™ Vælge Agar™ , pulver
Artikelnummer. p-4918435
Mængde:
500 g
2,5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 11508926
Brand: Invitrogen™ 30391023
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Agar er en blanding af polysaccharider udvundet af røde tangcellevægge. Det har unikke geleringsegenskaber, der bruges i mange industrielle og laboratorieapplikationer.
Agar er en blanding af polysaccharider udvundet af røde tangcellevægge. Det har unikke geleringsegenskaber, der bruges i mange industrielle og laboratorieapplikationer. Fast dyrkningsmedium skabes ved tilsætning agar til mediebouillon (typisk slutkoncentration er 1 2–%). Solid media cellekultur tillader isolering af individuelle E. coli kolonier og er fundamental i kloningsarbejdsgange.
Agar bruges i diagnostiske laboratorier til at opdage patogener fra forurenet mad eller vand. Det kan også bruges til at fremstille selektive medier til saccharomyces cerevisiae og andre gærtyper, der anvendes i forskellige molekylære mikrobiologiske procedurer (f.eks. YPD Agar). Derudover er agar blevet brugt til dobbeltindlejring af væv til histopatologi, hydrogelfremstilling og vævstekniske applikationer.
Primære applikationer
• Fremstilling af faste medier til at dyrke celler (f.eks. bakterier, svampe, gær)
• At isolere E. coli kloner med plasmid på et selektivt medium
• Vævsteknik, hydrogelproduktion
Søg efter flere medier, der passer til dine behov
Vi tilbyder andre medieformuleringer, der er klar til brug, såsom LB (Lennox) (kat.nr. 10855001), Terrific Broth (kat.nr. A1374301) eller SOC-genvindingsmedium (kat.nr. 15544034).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •1 x 500 g flaske Select Agar Powder
Opbevares ved stuetemperatur.
Format Flaske
Medietype Vælg Agar
Fremstillingsmetode Autoklavering
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Målorganismeklasse Coliforme bakterier, Svampe
Mængde 500 g
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae