Få mere at vide
Invitrogen™ Vælge Agar™ , pulver
Artikelnummer. 11518926
Skift visning
Mængde:
500 g
2,5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11518926 2,5 kg 2.5kg
11508926 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11518926 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 30391049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5370.00 DKK
    4940.65 DKK / 2.5kg
    Spare 429.35 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Agar er en blanding af polysaccharider udvundet af røde tangcellevægge. Det har unikke geleringsegenskaber, der bruges i mange industrielle og laboratorieapplikationer.
Agar er en blanding af polysaccharider udvundet af røde tangcellevægge. Det har unikke geleringsegenskaber, der bruges i mange industrielle og laboratorieapplikationer. Fast dyrkningsmedium skabes ved tilsætning agar til mediebouillon (typisk slutkoncentration er 1 2–%). Solid media cellekultur tillader isolering af individuelle E. coli kolonier og er fundamental i kloningsarbejdsgange.
Agar bruges i diagnostiske laboratorier til at opdage patogener fra forurenet mad eller vand. Det kan også bruges til at fremstille selektive medier til saccharomyces cerevisiae og andre gærtyper, der anvendes i forskellige molekylære mikrobiologiske procedurer (f.eks. YPD Agar). Derudover er agar blevet brugt til dobbeltindlejring af væv til histopatologi, hydrogelfremstilling og vævstekniske applikationer.
Primære applikationer
• Fremstilling af faste medier til at dyrke celler (f.eks. bakterier, svampe, gær)
• At isolere E. coli kloner med plasmid på et selektivt medium
• Vævsteknik, hydrogelproduktion
Søg efter flere medier, der passer til dine behov
Vi tilbyder andre medieformuleringer, der er klar til brug, såsom LB (Lennox) (kat.nr. 10855001), Terrific Broth (kat.nr. A1374301) eller SOC-genvindingsmedium (kat.nr. 15544034).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •1 x 2,5 kg flaske Vælg Agar Powder
Opbevares ved stuetemperatur.
Format Flaske
Medietype Vælg Agar
Fremstillingsmetode Autoklavering
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Målorganismeklasse Coliforme bakterier, Svampe
Mængde 2,5 kg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae