Få mere at vide
Invitrogen™ Anden Strandbuffer
Beskrivelse
Indeholder
Leveres i en 5X koncentration.
Second Strand Buffer bruges sammen med SuperScript™ cDNA-syntesesystemer til at generere andenstrengs cDNA fra mRNA i førstestrengsreaktionen. Det leveres som et 5X koncentrat og bør fortyndes 1:5 (1 del 5X Second Strand Buffer og 4 dele andre komponenter) før brug.
Kvalitetskontrol Dette produkt har bestået kvalitetskontrolanalyser, der bekræfter fraværet af påviselige niveauer af ribonukleaseaktivitet.
PCR og Real-Time PCR, omvendt transkription
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse på våd- eller tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5X |
| Indhold og opbevaring | Second-Strand Buffer leveres i en 5X koncentration. Opbevares ved -20 °C. |
| Mængde | 0,5 ml |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse på våd eller tør is |