Få mere at vide
Invitrogen™ S1 Nuclease
Artikelnummer. 10685973
Mængde:
20.000 U
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10685973
Brand: Invitrogen™ 18001016
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
S1 Nuclease leveres med et hætteglas med 10X S1 Nuclease buffer [300mM natriumacetat (pH 4,6), 10mM zinkacetat, 50% (v/v) glycerol], hætteglas med fortyndingsbuffer, hætteglas med 3M NaCl.
Enkeltstrenget specifik endonuklease hydrolyserer enkeltstrenget RNA eller DNA til 5' mononukleotider
Hydrolyserer enkeltstrengede områder i dupleks-DNA, såsom sløjfer og huller.
  • S1 Nuclease er stabil ved 65 °C.
  • Anvendelser: Nukleasekortlægningsteknikker, Fjernelse af enkeltstrengede regioner fra dobbeltstrenget DNA, Exo III-ordnet sekventering
  • Kilde: Isoleret fra Aspergillus oryza e.
  • Ydeevne- og kvalitetstest: Dobbeltstrengsspecifik deoxyribonuklease og phosphatase-assays
  • Enhedsdefinition: En enhed hydrolyserer 1 μg denatureret DNA til syreopløseligt materiale på 1 min. ved 37 °C
  • Enhedsreaktionsbetingelser: 30 mM natriumacetat (pH 4,6), 50 mM NaCl, 1 mM zinkacetat, 0,5 mg/ml varmedenatureret DNA, 5 % (v/v) glycerol og enzym i 0,5 ml i 10 min. ved 37 °C
Kloning, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, nukleasebeskyttelsesassays, nukleinsyregelelektroforese og blotting, restriktionsenzymkloning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring S1 Nuclease leveres med et hætteglas med 10X S1 Nuclease-buffer [300 mM natriumacetat (pH 4,6), 10 mM zinkacetat, 50% (v/v) glycerol], hætteglas med fortyndingsbuffer, hætteglas med 3 M NaCl. Opbevares ved -20 °C.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Mængde 20.000 U
Produkttype Nuklease