Få mere at vide
Invitrogen™ SOC Medium
Artikelnummer. 11528896
Skift visning
Mængde:
10 x 10 ml flasker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11528896 10 x 10 ml flasker Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11528896 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 15544034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1134.00 DKK
    1077.65 DKK / Pakke med 10
    Spare 56.35 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
SOC (Super Optimal bouillon med Catabolite repression) Medium anvendes i det sidste trin af bakteriel celletransformation for at opnå maksimal transformationseffektivitet af E. coli .
SOC (Super Optimal bouillon med Catabolite repression) Medium anvendes i det sidste trin af bakteriel celletransformation for at opnå maksimal transformationseffektivitet af E. coli . Katabolitundertrykkelse opnås ved at tilføre glukose i mediet og dermed skabe optimale metaboliske forhold for E. coli . Desuden tillader høj næringsstofkoncentration celler at komme sig efter stress induceret af transformation og opnå –2 3 gange højere effektivitet sammenlignet med restitution i LB medium.
SOC Medium
formulering Sammensætning: 2 % trypton, 0,5 % gærekstrakt, 10 mM NaCl, 2,5 mM KCl, 10 mM MgCl2 , 10 mM MgS04 og 20 mM glucose.
SOC-medium har samme formulering som det rige SOB (Super Optimal Broth) medium med yderligere tilsat 10 mM MgCl2 og 20 mM glucose (som offentliggjort af Hanahan i 1983).
Praktisk, klar til brug format
S.OC Medium leveres som 10 x 10 ml flasker med klar til brug flydende medium.
Kvalitetstest
Hvert parti af SOC Medium er testet for at sikre overensstemmelse med de nyeste godkendte produktspecifikationer. Dette består i øjeblikket af tests for pH, osmolalitet, sterilitet og transformationseffektivitet vha TOP10E. coli .
Find det medieformat, der passer til dine behov.
Vi tilbyder mange brugsklare medieformuleringer, såsom LB Bouillon (Kat.nr. 10855001) og Terrific Broth (Kat.nr. A1374301).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •10 x 10 ml flasker SOC Medium
Opbevares ved stuetemperatur.
Format Flaske
Medietype SOC (Super Optimal bouillon med katabolitundertrykkelse)
Fremstillingsmetode Klar til brug
Produkttype Genopretningsmedium
Sterilitet Steril
Målorganismeklasse Coliforme bakterier
Emballagetype 10 ml/flaske
Mængde 10 x 10 ml flasker
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris
Arter Escherichia coli