Få mere at vide
Invitrogen™ S.N.A.P.™ Plasmid DNA MidiPrep Kit
Artikelnummer. 10328942
Mængde:
20 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10328942
Brand: Invitrogen™ K191001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
S.N.A.P. MidiPrep filtrering af kolonner, S.N.A.P. MidiPrep DNA-bindingssøjler, lyseringsbuffer, bindingsbuffer, vaskebuffer, 4X slutvask, resuspensionsbuffer, præcipitationssalt og RNase A
De S.N.A.P.™ MidiPrep Kit er mellemskala plasmid-DNA-oprensningskit designet til hurtig og nem oprensning af rent plasmid-DNA fra 10.100 –ml natten over kultur.
De S.N.A.P.™ MidiPrep Kit er medium-skala plasmid DNA oprensningskit designet til hurtig og nem oprensning af rent plasmid DNA fra 10.100 –ml natten over kultur (figur 1). De S.N.A.P. MidiPrep proceduren tager kun 40 minutter.
  • Lyser celler og filtrer affald med S.N.A.P. filtreringskolonne
  • Påfør gennemstrømning til S.N.A.P.™ DNA-bindingssøjle
  • Vask kolonnen
  • Eluer rent, supersnoet plasmid-DNA i vand eller TE-buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar S.N.A.P.™ MidiPrep filtrering af kolonner, S.N.A.P.™ MidiPrep DNA-bindingssøjler, lyseringsbuffer, bindingsbuffer, vaskebuffer og 4X slutvask ved stuetemperatur. Opbevar resuspensionsbufferen, udfældningssaltet og RNase A ved +4 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Format Sæt
Isoleringsteknologi Spinsøjle
Skala Midi
Prøvetype Bakteriekultur
Endelig produkttype Plasmid-DNA
Til brug med (applikation) Sekventering, kloning, transformation, transfektion, in vitro-transskription
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Forberedelsesskala 100-200μ g (medium-skala) plasmid-DNA
Produktlinje S.N.A.P.
Produkttype Plasmid DNA MidiPrep Kit
Mængde 20 forberedelser
Mål Plasmid-DNA
Test tid 40 min.