Få mere at vide
Invitrogen™ Ribonuklease H
Artikelnummer. p-4918181
Mængde:
120 U
30 U
Pakningsstørrelse:
120 enheder
Hver
Artikelnummer. 10368002
Brand: Invitrogen™ 18021014
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
Ribonuclease H containing 30 units supplied at a concentration of 2U/μL
Nedbryder specifikt RNA-streng af RNA-DNA-hybrid for at producere 5'-phosphat-terminerede oligoribonukleotider og enkeltstrenget DNA
  • Kilde: Oprenset fra E. coli , der udtrykker E. coli RNase H-genet på et plasmid
  • Ydeevne og kvalitetstest: Ribonuclease, uspecifik endodeoxyribonuclease, 3' og 5' exodeoxyribonuclease
  • Enhedsdefinition: En enhed hydrolyserer 1nmol RNA i 3H -mærket poly(A)poly(dT) til syreopløseligt materiale på 20 min. ved 37 °C
  • Enhedsreaktionsbetingelser: 20 mM Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 M KCl, 10 mM MgCl2, 0,1 mM DTT, 5 % (vægt/volumen) saccharose, 0,5 nmol 3H-mærket poly(A)poly(dT) og enzym μi 50 min. ved 37 °C
Fjernelse af mRNA under anden-strengs cDNA-syntese; Fjernelse af poly(A)-sekvenser fra mRNA i nærvær af oligo(dT); Oligodeoxyribonukleotid-styret spaltning af RNA; PCR& Real-Time PCR; Revers transkription
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2 U/μl
Indhold og opbevaring 1 hætteglas med Ribonuclease H indeholdende 30 enheder leveret i en koncentration på 2U/μ l
Opbevares ved -°20 C i en ikke-frostfri fryser.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Enzym RNase
Mængde 30 U
Produkttype Ribonuklease H