Få mere at vide
Invitrogen™ RediLoad™ Indlæser buffer
Beskrivelse
RediLoad™ tilsættes direkte til PCR-reaktionsblandingen før amplifikation. Redi Load har et reagens, der øger densiteten for nem påfyldning, og et rødt sporingsfarvestof, der migrerer ved ca. 25bp og tillader nem overvågning af elektroforese. Redi Load kan bruges som erstatning for konventionel agarose loading buffer og leveres i en 10X koncentration. Kompatibel med agarosegeler.
Agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, nukleinsyregelelektroforese og blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C). |
| Buffer | Prøveindlæsningsbuffere |
| Koncentration | 10X |
| Gel Type | Agarose |
| Etiket eller farvestof | Rødt farvestof (25 bp) |
| Produkttype | Indlæser buffer |
| Gel kompatibilitet | E-Gel™ , agarosegeler |
| Produktlinje | Klar-Load |
| Mængde | 10 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |