Få mere at vide
Invitrogen™ Rotte miR RNAi Vælg
Artikelnummer. 10638493
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10638493 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 10638493 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 100002320
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Design nemt effektive RNAi-molekyler til pålidelige resultater
  • Bruger BLOCK-iT™ RNAi Designer, design Custom BLOCK-iT siRNA-sekvenser til effektiv og specifik genekspression knockdowns i enhver organisme
  • For øget målspecificitet og stabilitet i serum, Stealth RNAi™ RNAi kemi er tilgængelig
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
RNAi type siRNA
Produkttype Rotte miR RNAi Vælg
Mængde 1 stk.
Mål Rotte