Få mere at vide
Invitrogen™ Random Primers DNA-mærkningssystem
Artikelnummer. 10337872
Skift visning
Mængde:
30 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10337872 30 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10337872 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18187013
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Indeholder
  • DNA-polymerase I, stort (Klenow)-fragment leveres med et hætteglas med 10X REact 2-buffer [500 mM Tris-HCl (pH 8,0), 100 mM
  • MgCl2 , 500 mM NaCl], hætteglas med fortyndingsbuffer
Ideel til radioaktiv mærkning af DNA, især fragmenter under 1 kb
  • Udbytter> 10 9 cpm/μ g kontrol DNA ved hjælp af [α-32P ]-dCTP
  • 25 ng DNA i én reaktion
  • Ydeevne- og kvalitetstest: Inkorporering af et radioaktivt mærket nukleotid verificeres ved hjælp af kontrol-DNA i en tilfældig primermærkningsreaktion
DNA- og RNA-oprensning og -analyse, DNA-mærkning, Northern blotting, nukleinsyregelelektroforese og blotting, nukleinsyremærkning og Oligo Syntese, Southern Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype DNA-mærkningssystem
Detektionsmetode Radioaktiv
Indhold og opbevaring Komponenter af Random Primers DNA-mærkningssystem er angivet i tabellen til højre. Opbevares ved -20 °C.
Endelig produkttype Prober (mærket DNA)
Etiket eller farvestof 32P (fosfor-32)
Inkluderer etiket eller farvestof Nej
Mærkningsmål DNA (generelt)
Mærkningsmetode Direkte mærkning
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Mængde 30 reaktioner