Få mere at vide
Invitrogen™ Tilfældige primere
Artikelnummer. 10646313
Skift visning
Mængde:
100μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 9
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10646313 100μ L Pakke med 9
1 options
Artikelnummer. 10646313 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 48190011
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Tilfældige primere er oligodeoxyribonukleotider (for det meste hexamerer), der anvendes til at fremstille mærkede DNA-prober fra skabeloner til filterhybridisering eller in situ hybridisering og til at prime mRNA'er med eller uden poly(A) til cDNA-syntese.
Random Primers er oligodeoxyribonukleotider (for det meste hexamerer), der bruges til at forberede mærkede DNA-prober ud fra skabeloner til filterhybridisering eller in situ-hybridisering og til at prime mRNA'er med eller uden poly(A) til cDNA-syntese. Disse primere er virkelig tilfældige og egner sig til DNA-syntese ved brug af Klenow-fragmenter med DNA-skabeloner eller til cDNA-syntese ved brug af reverse transkriptase med mRNA-skabeloner. For at undgå interferens i lagringsbufferen leveres Random Primers i en buffer med lav saltkoncentration.
Ydelses- og kvalitetstest:
Inkorporering af et radioaktivt mærket nukleotid bekræftes ved hjælp af kontrol-DNA i en Random Primers-mærkningsreaktion
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Primer
Indhold og opbevaring •Tilfældige primere i 3 mM Tris-HCl, 0,2 mM EDTA (100μ L på 3μ g/μ L)
Opbevar kl– 20 °C.
Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Koncentration 3μ g/μ L
Primer Tilfældig
Mængde 100μ L
Til brug med (applikation) cDNA syntese
Form Væske
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.