Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit™ Assayrør
Artikelnummer. 12037609
Skift visning
Mængde:
500 rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12037609 500 rør Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 12037609 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Q32856
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug med Qubit Fluorometer
  • Qubit Analyserør er 500 μL tyndvæggede polypropylenrør til brug sammen med Qubit Fluorometer
  • 500 rør pr. pakke
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Qubit
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Type Assayrør
Mængde 500 rør
Til brug med (udstyr) Qubit fluorometer