Få mere at vide
Invitrogen™ pYES2 Gærekspressionsvektor
Artikelnummer. 11580866
Skift visning
Mængde:
20μ g
Pakningsstørrelse:
20µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11580866 20μ g 20µg
1 options
Artikelnummer. 11580866 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. V82520
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Indeholder
20 μg ekspressionsvektor, et TOP10F' E. coli- stik og et INV S c1-gærstik.
Til nativ ekspression af proteinet af interesse i S. cerevisia
  • Indeholder URA3 -genet til selektion i gær og 2μ oprindelse til højkopieringsvedligeholdelse
Proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, S. cerevisiae ekspressionssystemer, gærekspression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Promotor GAL1
Produkttype Gær udtryk vektor
Indhold og opbevaring pYES2 vektorkittet indeholder 20μ g af ekspressionsvektor, en TOP10F´E. coli- stik og et INV S c1-gærstik. Opbevar vektoren ved -20 °C. Opbevar TOP10F´ og INV S c1 stikker ved +4 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Antibiotikaresistens bakteriel Ampicillin (AmpR)
Protein tag Umærket
Kloningsmetode Restriktionsenzym/MCS
Mængde 20μ g
Vektor pJA
Produktlinje YES