Få mere at vide
Invitrogen™ pYES2/NT A, B,& C Gærekspressionsvektorer
Artikelnummer. 10072372
Skift visning
Mængde:
20μ g
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10072372 20μ g 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10072372 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. V825220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9200.00 DKK
    7912.00 DKK / 1 sæt
    Spare 1288.00 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Indeholder
Vektorer leveres supercoiled og lyofiliseret. pYES2/NT leveres i tre læserammer. Inkluderer en la cZ-ekspressionskontrolvektor og en INV S c1-gærstik.
S. cerevisiae ekspressionsvektor afledt af den parentale pYES2 vektor
  • Tilbyd URA3 -genet til selektion i gær
  • pYES2/NT har en N-terminal Xpress™ epitop til påvisning med Anti-Xpress Antibody og et polyhistidin (6xHis) tag til oprensning med nikkelchelaterende harpiks
Proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, S. cerevisiae ekspressionssystemer, gærekspression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Promotor GAL1
Produkttype Gær udtryk vektor
Indhold og opbevaring Vektorer leveres supercoiled og lyofiliseret. pYES2/NT leveres i tre læserammer. Både pYES/NT og pYES/CT indbefatter en la cZ-ekspressionskontrolvektor og en INV S c1-gærstik. Opbevar vektorer ved -20 °C. Opbevar stikket ved +4 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Antibiotikaresistens bakteriel Ampicillin (AmpR)
Protein tag Hans tag (6x), V5 Epitope Tag, Xpress Epitop Tag
Kloningsmetode Restriktionsenzym/MCS
Mængde 20μ g
Vektor pJA
Produktlinje YES