Få mere at vide
Invitrogen™ pJA2.1 TOPO™ TA gærekspressionssæt
Artikelnummer. 10444202
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10444202 20 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10444202 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K415001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10180.00 DKK
    8754.80 DKK / 20 reaktioner
    Spare 1425.20 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Indeholder
Hver pYES2.1 TOPO TA Expression Kit indeholder to æsker. pYES2.1 TOPO TA-boksen indeholder alle de reagenser, der er nødvendige for ligering, inklusive 200 ng topoisomerase I-aktiveret pYES2.1/V5-His-TOPO vektor, sterilt vand, dNTP'er, 10X PCR-buffer, saltopløsning, kontrolskabelon og primere, GAL1 Forward og V5 C-term Reverse Primere til sekventering eller PCR-screening og et ekspressionskontrolplasmid. Den anden boks indeholder alle de reagenser, der er nødvendige til transformation, inklusive μ21 x 50 L alikvoter af kemisk kompetent TOP10F' E. coli , SOC-medium og supercoiled plasmidkontrol pUC19.
Tilbyder direkte kloning af Taq-amplificeret PCR-produkt ind i en Saccharomyces cerevisiae ekspressionsvektor
  • Bruger lineariseret, topoisomerase I-aktiveret pYES2.1/V5-His-TOPO vektor til 5-minutters kloning på bænk og producerer> 85 % rekombinanter
  • pYES2.1/V5- His-TOPO vektorfunktioner 2μ replikationsorigin for højkopieringsvedligeholdelsesgen til auxotrofisk selektion på økonomiske minimale medier
  • C-terminal V5 epitop og polyhistidin (6xHis) tags til effektiv påvisning og oprensning
Proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, S. cerevisiae ekspressionssystemer, gærekspression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Promotor GAL1
Produkttype TA gærekspressionssæt
Indhold og opbevaring Hver pYES2.1 TOPO™ TA Expression Kit indeholder to æsker. pYES2.1 TOPO™ TA-boksen indeholder alle de reagenser, der er nødvendige for ligering, inklusive 200 ng topoisomerase I-aktiveret pYES2.1/V5-His-TOPO™ vektor, sterilt vand, dNTP'er, 10X PCR-buffer, saltopløsning, kontrolskabelon og primere, GAL1 Forward og V5 C-term Reverse Primere til sekventering eller PCR-screening og et ekspressionskontrolplasmid. Opbevares ved -20 °C. Den ene Shot™ Æsken indeholder alle de reagenser, der er nødvendige for transformation, inklusive enogtyve 50μ l alikvoter af kemisk kompetent TOP10F´E. coli , SOC-medium og supercoiled plasmidkontrol pUC19. Opbevares ved -80 °C. Alle komponenter er garanteret stabile ved den angivne temperatur i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Antibiotikaresistens bakteriel Ampicillin (AmpR)
Protein tag Hans tag (6x), V5 Epitope Tag
Kloningsmetode TOPO-TA
Mængde 20 reaktioner
Vektor pYES, TOPO-TA Kloningsvektorer
Produktlinje TOPO, YES