Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ Viral lysisbuffer
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
Indeholder
Filterplade, modtagerplader, dybbrøndsblokke, folietape, bærer-RNA, proteinase K, viral lysisbuffer, vaskebuffer og RNase-frit vand.
- PureLink 96 Viral RNA/DNA Kit er et 96-brønds silicapladesystem, der kan udtrække både viralt RNA og DNA fra 200-μ L cellefri væsker, der bruger lav dybde 96-brønds centrifugespand for nem brug
- Giv fleksibilitet i valg af centrifuge. Minimumshastigheder for 96-brøndsbehandling på 2250 xg og rotorskovldybde på 5 cm gør dette sæt til et af de mest tilpasningsdygtige systemer til eksisterende laboratoriecentrifuger
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | Lyseringsbuffer |
| Indhold og opbevaring | De PureLink™ 96 Viralt RNA/DNA-kit indeholder en PureLink™ Filterplade, modtagerplader, dybbrøndsblokke, folietape, bærer-RNA, proteinase K, viral lysisbuffer, vaskebuffer og RNase-frit vand. Sættet sendes og opbevares ved stuetemperatur, og det frysetørrede tRNA skal fjernes og opbevares ved -20 C °ved modtagelse. Proteinase K bør opbevares ved +4 °C. |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyreekstraktion |
| Produktlinje | PureLink |
| Produkttype | Viral lysisbuffer |
| Mængde | 500 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |