Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit
Artikelnummer. p-4926496
Antal reaktioner:
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
50 forberedelser
Hver
Artikelnummer. 10553293
Brand: Invitrogen™ K210010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Resuspension Buffer (R3)
RNase A (20 mg/mL)
Lysis Buffer (L7)
Precipitation Buffer (N4)
Wash Buffer (W9)
Wash Buffer (W10)
TE Buffer (TE)
Spin Columns
Wash and Recovery Tubes
De PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit er designet til hurtig isolering af sekventeringskvalitets plasmid-DNA fra E.coli på ca. 30 minutter ved hjælp af silicamembransøjler.
The PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit is designed for rapid isolation of sequencing-grade plasmid DNA from E.coli in 30-45 minutes, using silica membrane columns.
De PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit er designet til hurtig isolering af sekventeringskvalitets plasmid-DNA fra E.coli på ca. 30 minutter ved hjælp af silicamembransøjler. Funktioner af PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit:
  • Hurtigt —brugsklart plasmid DNA typisk på ca. 30 min
  • Fleksible —formater fungerer med vakuum- og centrifugeringsplatforme
Pålidelig og omkostningseffektiv isolering af plasmid DNA
PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit tillader isolering af højkvalitets plasmid-DNA fra –1 5 mL kulturer på –30 45 min. PureLink™ spin kolonner. Disse søjler bruger en unik silicamembran for at opnå høje udbytter på op til 40μ g sekventeringskvalitet plasmid DNA. Celler lyseres ved hjælp af en alkalisk/SDS-procedure, og lysatet påføres en silicamembransøjle, der selektivt binder plasmid-DNA. Kontaminanter fjernes med vaskebuffer, og plasmid-DNA'et elueres i TE-buffer. Det eluerede DNA er velegnet til alle rutinemæssige nedstrømsapplikationer.
Kompatibel med fleksible formater
PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit kan bruges med en centrifuge eller en vakuummanifold til oprensning af plasmid DNA. Typisk er DNA isoleret ved hjælp af PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit har en A 260 /A 280 af> 1,80, når prøver fortyndes i Tris-HCl (pH 7,5), hvilket indikerer, at DNA'et er rimeligt fri for proteiner, der kan interferere med downstream-applikationer.
Isoleret DNA kan bruges til en række forskellige downstream-applikationer
Plasmid-DNA oprenset vha PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit er velegnet til alle rutinemæssige nedstrømsapplikationer, inklusive bakterielle og pattedyrscelletransformationer, DNA-sekventering, restriktionsenzymfordøjelse, kloning og PCR.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 20 mg/mL
Kolonnetype Spinsøjle
Indhold og opbevaring •Resuspensionsbuffer
• RNase A (20 mg/ml)
• Lyseringsbuffer
• Nedbørsbuffer
• Vask buffere
• TE buffer
• Spin kolonner i vaskerør
• Elueringsrør
Format Spinsøjle
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Prøvetype Bakteriekultur
Endelig produkttype Plasmid-DNA
Til brug med (applikation) Næste generations sekventering, kloning, sekventering, nukleinsyremærkning, PCR, transformation
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Antal reaktioner 50 forberedelser
Forberedelsesskala <100μ g (småskala) plasmid-DNA
Produktlinje PureLink
Produkttype Quick Plasmid MiniPrep Kit
Mængde 50 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål Plasmid-DNA
Test tid 30 til 45 min.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium azide, Sodiumhydroxide, Guanidine hydrochloride, Guanidine hydrochloride