Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit
Artikelnummer. 10694823
Skift visning
Antal reaktioner:
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
50 forberedelser
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10694823 250 forberedelser Hver
10553293 50 forberedelser 50 forberedelser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10694823 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K210011
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Resuspension Buffer (R3)
RNase A (20 mg/mL)
Lysis Buffer (L7)
Precipitation Buffer (N4)
Wash Buffer (W9)
Wash Buffer (W10)
TE Buffer (TE)
Spin Columns
Wash and Recovery Tubes
De PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit er designet til hurtig isolering af sekventeringskvalitets plasmid-DNA fra E.coli på ca. 30 minutter ved hjælp af silicamembransøjler.
PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit er designet til hurtig isolering af sekventeringsgrad plasmid-DNA fra E. coli på 30-45 minutter ved brug af silicamembrankolonner.
De PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit er designet til hurtig isolering af sekventeringskvalitets plasmid-DNA fra E.coli på ca. 30 minutter ved hjælp af silicamembransøjler. Funktioner af PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit:
  • Hurtigt —brugsklart plasmid DNA typisk på ca. 30 min
  • Fleksible —formater fungerer med vakuum- og centrifugeringsplatforme
Pålidelig og omkostningseffektiv isolering af plasmid DNA
PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit tillader isolering af højkvalitets plasmid-DNA fra –1 5 mL kulturer på –30 45 min. PureLink™ spin kolonner. Disse søjler bruger en unik silicamembran for at opnå høje udbytter på op til 40μ g sekventeringskvalitet plasmid DNA. Celler lyseres ved hjælp af en alkalisk/SDS-procedure, og lysatet påføres en silicamembransøjle, der selektivt binder plasmid-DNA. Kontaminanter fjernes med vaskebuffer, og plasmid-DNA'et elueres i TE-buffer. Det eluerede DNA er velegnet til alle rutinemæssige nedstrømsapplikationer.
Kompatibel med fleksible formater
PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit kan bruges med en centrifuge eller en vakuummanifold til oprensning af plasmid DNA. Typisk er DNA isoleret ved hjælp af PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit har en A 260 /A 280 af> 1,80, når prøver fortyndes i Tris-HCl (pH 7,5), hvilket indikerer, at DNA'et er rimeligt fri for proteiner, der kan interferere med downstream-applikationer.
Isoleret DNA kan bruges til en række forskellige downstream-applikationer
Plasmid-DNA oprenset vha PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit er velegnet til alle rutinemæssige nedstrømsapplikationer, inklusive bakterielle og pattedyrscelletransformationer, DNA-sekventering, restriktionsenzymfordøjelse, kloning og PCR.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 20 mg/mL
Kolonnetype Spinsøjle
Indhold og opbevaring •Resuspensionsbuffer
• RNase A (20 mg/ml)
• Lyseringsbuffer
• Nedbørsbuffer
• Vask buffere
• TE buffer
• Spin kolonner i vaskerør
• Elueringsrør
Format Spinsøjle
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Skala Mini
Prøvetype Bakteriekultur
Endelig produkttype Plasmid-DNA
Til brug med (applikation) Næste generations sekventering, kloning, sekventering, nukleinsyremærkning, PCR, transformation
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Antal reaktioner 250 forberedelser
Forberedelsesskala <100μ g (småskala) plasmid-DNA
Produktlinje PureLink
Produkttype Quick Plasmid MiniPrep Kit
Mængde 250 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål Plasmid-DNA
Test tid 30 til 45 min.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid