Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit
Beskrivelse
Indeholder
Resuspension Buffer (R3)
RNase A (20 mg/mL)
Lysis Buffer (L7)
Precipitation Buffer (N4)
Wash Buffer (W9)
Wash Buffer (W10)
TE Buffer (TE)
Spin Columns
Wash and Recovery Tubes
The PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit is designed for rapid isolation of sequencing-grade plasmid DNA from E.coli in 30-45 minutes, using silica membrane columns.
De PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit er designet til hurtig isolering af sekventeringskvalitets plasmid-DNA fra E.coli på ca. 30 minutter ved hjælp af silicamembransøjler. Funktioner af PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit:
- Hurtigt —brugsklart plasmid DNA typisk på ca. 30 min
- Fleksible —formater fungerer med vakuum- og centrifugeringsplatforme
Pålidelig og omkostningseffektiv isolering af plasmid DNA
PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit tillader isolering af højkvalitets plasmid-DNA fra –1 5 mL kulturer på –30 45 min. PureLink™ spin kolonner. Disse søjler bruger en unik silicamembran for at opnå høje udbytter på op til 40μ g sekventeringskvalitet plasmid DNA. Celler lyseres ved hjælp af en alkalisk/SDS-procedure, og lysatet påføres en silicamembransøjle, der selektivt binder plasmid-DNA. Kontaminanter fjernes med vaskebuffer, og plasmid-DNA'et elueres i TE-buffer. Det eluerede DNA er velegnet til alle rutinemæssige nedstrømsapplikationer.
Kompatibel med fleksible formater
PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit kan bruges med en centrifuge eller en vakuummanifold til oprensning af plasmid DNA. Typisk er DNA isoleret ved hjælp af PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit har en A 260 /A 280 af> 1,80, når prøver fortyndes i Tris-HCl (pH 7,5), hvilket indikerer, at DNA'et er rimeligt fri for proteiner, der kan interferere med downstream-applikationer.
Isoleret DNA kan bruges til en række forskellige downstream-applikationer
Plasmid-DNA oprenset vha PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit er velegnet til alle rutinemæssige nedstrømsapplikationer, inklusive bakterielle og pattedyrscelletransformationer, DNA-sekventering, restriktionsenzymfordøjelse, kloning og PCR.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 20 mg/mL |
| Kolonnetype | Spinsøjle |
| Indhold og opbevaring | •Resuspensionsbuffer • RNase A (20 mg/ml) • Lyseringsbuffer • Nedbørsbuffer • Vask buffere • TE buffer • Spin kolonner i vaskerør • Elueringsrør |
| Format | Spinsøjle |
| Isoleringsteknologi | Spinsøjle af silica |
| Prøvetype | Bakteriekultur |
| Endelig produkttype | Plasmid-DNA |
| Til brug med (applikation) | Næste generations sekventering, kloning, sekventering, nukleinsyremærkning, PCR, transformation |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Antal reaktioner | 50 forberedelser |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium azide, Sodiumhydroxide, Guanidine hydrochloride, Guanidine hydrochloride