Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ Quick Gel Extraction Kit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4926495
Mængde:
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10749243
Brand: Invitrogen™ K210012
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Gel Solubilization Buffer (L3)
Wash Buffer (W1)
Elution Buffer (E5); (10 mM Tris-HCl, pH 8.5)
Quick Gel Extraction Columns
Wash Tubes
Recovery Tubes
De PureLink™ Quick Gel Extraction Kit giver dig mulighed for hurtigt og effektivt at oprense DNA-fragmenter fra TAE- eller TBE-agarosegeler i forskellige procenter.
De PureLink™ Quick Gel Extraction Kit giver dig mulighed for hurtigt og effektivt at oprense DNA-fragmenter fra TAE- eller TBE-agarosegeler i forskellige procenter. DNA kan ekstraheres og oprenses fra agarosegeler med forskellige smeltepunkter i∼ 30 minutters brug PureLink™ silica membran-baserede hurtige gelekstraktionskolonner. For nemheds skyld er der oprensningsprotokoller til centrifugering og vakuum.
Fordele ved at bruge PureLink™ Quick Gel Extraction Kit:
  • Rens DNA-fragmenter fra TAE- og TBE-agarosegeler med forskellige procenter og smeltepunkter
  • Fuldfør proceduren i∼ 30 minutter
  • Rens nemt DNA-fragmenter fra 40 bp til 10 kb fra geler
  • Opnå høj genvinding af DNA-fragmenter
  • Bind og rens op til 15μ g DNA med en søjle
  • Rens DNA-fragmenter, der er af høj kvalitet og viser pålidelig ydeevne i PCR, restriktionsenzymfordøjelse, kloning og mærkning
Bemærk: Den PureLink™ Quick Gel Extraction Kit er ikke designet til at rense supercoiled plasmid-DNA eller genomisk DNA fra agarosegeler. Kun lineære DNA-fragmenter må oprenses fra geler ved hjælp af dette kit.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring PureLink Elution Tubes
For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C.
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Prøvetype Agarose Geler, Gel prøver
Elueringsvolumen 50μ L
Endelig produkttype DNA
Til brug med (applikation) PCR, Southern blotting, sekventering, nukleinsyremærkning, hybridisering
Grønne funktioner Mindre farlig, bæredygtig emballage
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Etiket eller farvestof Ethidium Bromid, SYBR Sikker
Mængde 50 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Test tid 30 min.
Udbytte 15μ g (bindingskapacitet)
Startmaterialemængde ≤400 mg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 0.12 LT PURELINK GEL EXTRACTION KIT
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Thiocyanic acid, compound with guanidine