Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ PCR-rensningsvaskebuffer W1
Mængde:
40 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Bufferen aktiveres ved tilsætning af 160 ml 100 % ethanol.
Ikke høj kapacitetskompatibel (manuel)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | Vaskebuffer |
| Indhold og opbevaring | Opbevar vaskebufferen ved stuetemperatur |
| Prøvetype | PCR produkter |
| Endelig produkttype | DNA |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Produktlinje | PureLink |
| Produkttype | PCR-rensningsvaskebuffer W1 |
| Mængde | 40 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Systemtype | PureLink™ |