Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ PCR oprensningskit
Artikelnummer. 10751164
Skift visning
Mængde:
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10751164 50 forberedelser Hver
10404412 250 forberedelser Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10751164 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K310001
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De PureLink PCR Purification Kit giver en mere bekvem, hurtig og højtydende oprensningsproces sammenlignet med andre virksomheders kits.
De PureLink PCR Purification Kit giver en mere bekvem, hurtig og højtydende oprensningsproces sammenlignet med andre virksomheders kits. Efter PCR-amplifikation er oprensning af PCR-amplikonerne påkrævet til mange almindelige downstream-applikationer, herunder enzymfordøjelse, ligering, sekventering og mærkningseksperimenter, for at forhindre enzymer (polymerase, restriktionsenzym) og reaktionskomponenter (dNTP'er, primere, buffere, salte) i at overføre, kontaminere og negativt påvirke eksperimenterne.
Fordele ved PureLink PCR-oprensningskit inkluderer:
  • 4X bindingskapacitet sammenlignet med Company Q; 40μ g for PureLink sæt versus 10μ g fra andre virksomheders kits
  • Intet behov for kedelige prøve pH-justeringer er nødvendige med andre sæt
  • Praktisk og hurtig protokol, afsluttet på mindre end 10 minutter
  • Valgfri størrelse-selektionsbuffere inkluderet til selektiv rensning af 300 600 –bp fragmenter
De PureLink PCR Purification Kit er baseret på selektiv binding af dsDNA til silica-baseret membran i nærvær af kaotrope salte. Du skal blot blande PCR-produktet med Binding Buffer og påføre det PureLink Spin kolonne. dsDNA'et binder til den silica-baserede membran i søjlen. Fjern urenheder ved grundig vask med Wash Buffer. For at oprense DNA'et skal du eluere dsDNA'et i elueringsbuffer med lavt saltindhold eller vand. Det oprensede PCR-produkt er velegnet til automatiseret fluorescerende DNA-sekventering, restriktionsenzymfordøjelse og kloning.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring For bedre langsigtet ydeevne anbefales det at opbevare rensningskolonnerne ved 2 C °til 8 °C.
Format Kit
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Produktlinje PureLink
Produkttype PCR-rensningskit
Mængde 50 forberedelser
Køretid 10 min.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål DNA fra enzymatiske reaktioner (f.eks. PCR)
Til brug med (applikation) Næste generations sekvensering (NGS ), Kloning
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Prøvetype PCR produkter
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PURELINK PCR PURIFICATION KIT
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride