Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ PCR-rensningsbindingsbuffer B2
Beskrivelse
PureLink™ PCR Purification Binding Buffer B2 er den bindingsbuffer, der anvendes sammen med PureLink™ PCR-rensningskit. Det tilsættes direkte til PCR-produkter i det første trin af PureLink™ PCR Purification Kit-procedure for at lette DNA-binding til silicamembranen. Bufferen aktiveres ved tilsætning af 80 ml isopropanol.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Produktlinje | PureLink |
| Produkttype | PCR-rensningsbindingsbuffer B2 |
| Mængde | 120 mL |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |