Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ PCR Micro Kit
Beskrivelse
Indeholder
Columns, binding and wash buffers, recovery tubes, and the manual
PureLink™ PCR Micro Kits er ideelle til at oprense og koncentrere DNA fra lavtydende PCR- eller restriktionsfordøjelsesreaktioner. Disse højt oprensede DNA-fragmenter og amplikoner giver fremragende resultater i downstream-applikationer såsom DNA-sekventering, restriktionsfordøjelse, kloning, PCR og mærkning. PureLink™ PCR Micro Kits giver en enkel og hurtig metode til at oprense og koncentrere DNA-fragmenter i størrelser fra 100 bp-12 kb.
Det unikke mikrodysedesign tillader op til 95 % genvinding af DNA-fragmenter med så lidt som 5 μL elueringsvolumen. Med mindre end en variationskoefficient på 10 % i elueringsvolumenet kan du være sikker på, at der ikke overføres ethanol fra vasketrinene, hvilket giver dig den bedste chance for succes i downstream-applikationer. Fjernelse af primere, dNTP'er, enzymer og salte overstiger 98,5%. Dette kit kan også effektivt fjerne ikke-inkorporerede farvestof-mærkede nukleotider fra en cDNA-mærkningsreaktion.
Ikke høj kapacitetskompatibel (manuel)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Sættet indeholder søjler, bindings- og vaskebuffere, genopretningsrør og manualen. Opbevares ved stuetemperatur. |
| Format | Spinsøjle |
| Elueringsvolumen Maks | 20μ L |
| Elueringsvolumen Min | 5μ L |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Produktlinje | PureLink |
| Produkttype | PCR Micro Kit |
| Mængde | 50 forberedelser |
| Køretid | 10 min. |
| Adskillelsesområde | 100 bp til 12 kb |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- PCR Micro Kit
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P330-Skyl munden.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Guanidine hydrochloride